Hydraziniumsulfat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
423770500
423771000
423775000
ACRO423770500EA
25.6
EUR
ACRO423770500
ACRO423771000
ACRO423775000
Hydraziniumsulfat ACS
Hydraziniumsulfat
Formel:
NH₂NH₂·H₂SO₄ Schmelzpunkt: 254 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044873 CAS-Nummer: 10034-93-2 EINECS: 233-110-4 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,04772 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |