Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
50980-100G
50980-250G
50980-25G
SIAL50980-100GEA
464
EUR
SIAL50980-100G
SIAL50980-250G
SIAL50980-25G
Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiocyanat
Formel:
CH₅N₃·CHNS Molekulargewicht: 118.16 g/mol Schmelzpunkt: 118 Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013027 CAS-Nummer: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...