Guanidiniumthiocyanat für die Biotechnologie
Lieferant: Ambion
Achtung
Synonyme: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
9420 9422
AMBI9420EA 0 EUR
AMBI9420 AMBI9422
Guanidiniumthiocyanat für die Biotechnologie
Guanidiniumthiocyanat
A powerful protein denaturant used to inactivate endogenous RNases during the isolation of RNA from tissues and bacterial cultures.
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molekulargewicht: 118.16 g/mol
Schmelzpunkt: 118
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280nm (70%, Water) < = 0.8
Abs.@300nm (6M, Water) < 0.1
Abs.@410nm (6M, Water) < 0.1
Copper < 0.0001 %
DNase none detected
Solubility (70%, Water 50° C) pass
Lead < 0.0001 %
Melting Point 118 °C - 121 °C
Protease none detected
Purity > 99 %
RNase none detected