Polymyxin B-Sulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1004-10MU P1004-1MU P1004-25MU P1004-50MU P1004-5MU
SIALP1004-10MUEA 295 EUR
SIALP1004-10MU SIALP1004-1MU SIALP1004-25MU SIALP1004-50MU SIALP1004-5MU
Polymyxin B-Sulfat, Sigma-Aldrich®
Polymyxin B sulphate
Formel: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131991
CAS-Nummer: 1405-20-5