Guanidiniumchlorid, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung

369079-1 369079-5
369079-1EA 392 EUR
369079-1 369079-5
Guanidiniumchlorid, Millipore®
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR