Guanidiniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13543.0I
A13543.0B
A13543.30
A13543.0IEA
319
EUR
A13543.0I
A13543.0B
A13543.30
Guanidiniumchlorid ≥98%
Guanidiniumchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 50-01-1
Molecular Formula: CH5N3.HCl
Formula Weight: 95.53
Melting Point: 178-185°
Beilstein Reference: 3591990
Merck Reference: 14,4562
MDL No.: MFCD00013026
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Schmelzpunkt: 178…185 °C Dichte: 1,344 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 14,4562 |