Neufuchsin C.I. 42520
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 91.8 EUR
ICNA0215582380 ICNA0215582325
Neufuchsin C.I. 42520
Neufuchsin
Soluble in water and ethanol.
Formel: C₂₂H₂₄ClN₃
Molekulargewicht: 365.91 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012567
CAS-Nummer: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7