Malachitgrün-Oxalat, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
Formel:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Molekulargewicht: 927.02 g/mol Schmelzpunkt: 144…150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011766 CAS-Nummer: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05722 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green to dark green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥90 % |
UV Lambda max | 614 to 620 nm (in water) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.00 to 1.15 |
Visual transition interval | from pH 11.6 (blue-green) to pH 14.0 (colorless) |
BSC Certification | Passes |