4-Methylaminophenolsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-(Methylamino)phenol sulphate, Metol, 4-Methylaminophenol sulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate, 4-Methylaminophenolsulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
320013-100G 320013-500G
SIAL320013-100GEA 48.6 EUR
SIAL320013-100G SIAL320013-500G
4-Methylaminophenolsulfat, Sigma-Aldrich®
4-Methylaminophenolsulfat
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1.434 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013140
CAS-Nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046