4-Methylaminophenolsulfat, Photo-Rex®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-(Methylamino)phenol sulphate, Metol, 4-Methylaminophenol sulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate, 4-Methylaminophenolsulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate salt
1.07299.0250 1.07299.1000
1.07299.0250EA 72.9 EUR
1.07299.0250 1.07299.1000
4-Methylaminophenolsulfat, Photo-Rex®
4-Methylaminophenolsulfat
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1.434 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013140
CAS-Nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06046