Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-(Methylamino)phenol sulphate, Metol, 4-Methylaminophenol sulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate, 4-Methylaminophenolsulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate salt
Purity: 99%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (dec.) Dichte: 1.434 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013140 CAS-Nummer: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6017 |