N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
87890-25G
87890-5G
SIAL87890-25GEA
122
EUR
SIAL87890-25G
SIAL87890-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₈Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 227…230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012482 CAS-Nummer: 637-01-4 EINECS: 211-274-8 Merck Index: 12,09367 |