N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid, Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
07770-100G 07770-25G
SIAL07770-100GEA 280 EUR
SIAL07770-100G SIAL07770-25G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid, Millipore®
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280