N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
204350250 204351000
ACRO204350250EA 105 EUR
ACRO204350250 ACRO204351000
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid 99%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Schmelzpunkt: 222 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to yellow to purple-brown
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %