Spermidin Trihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
85578-1G 85578-5G
SIAL85578-1GEA 43.6 EUR
SIAL85578-1G SIAL85578-5G
Spermidin Trihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Spermidin Trihydrochlorid
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Schmelzpunkt: 256…258 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012918
CAS-Nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893