Spermidin Trihydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
215100050 215100010 215100250
ACRO215100050EA 115 EUR
ACRO215100050 ACRO215100010 ACRO215100250
Spermidin Trihydrochlorid 99+%
Spermidin Trihydrochlorid
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Schmelzpunkt: 248…252 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012918
CAS-Nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %