Dimethylammoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
A12133.0IEA
307
EUR
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
Dimethylammoniumchlorid ≥98%
Dimethylammoniumchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 506-59-2
Molecular Formula: (CH3)2NH.HCl
Formula Weight: 81.55
Melting Point: 168-174°
Beilstein Reference: 3589311
Merck Reference: 14,3228
MDL No.: MFCD00012477
Formel:
C₂H₈ClN Schmelzpunkt: 168…174 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012477 CAS-Nummer: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Merck Index: 14,3228 |