Diethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
127744-100G
127744-2.5KG
127744-500G
SIAL127744-100GEA
36.5
EUR
SIAL127744-100G
SIAL127744-2.5KG
SIAL127744-500G
Diethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Diethylammoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₂ClN Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 220…225 °C Dichte: 1.0475 g/cm³ (21 °C) |
MDL Number:
MFCD00012499 CAS-Nummer: 660-68-4 EINECS: 211-541-9 Merck Index: 13,03138 |