TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
T6666-1KG T6666-250G T6666-50G
SIALT6666-1KGEA 573 EUR
SIALT6666-1KG SIALT6666-250G SIALT6666-50G
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012590
CAS-Nummer: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM