TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
T3253-100G
T3253-500G
T3253-10KG
T3253-1KG
T3253-250G
T3253-5KG
SIALT3253-100GEA
76.5
EUR
SIALT3253-100G
SIALT3253-500G
SIALT3253-10KG
SIALT3253-1KG
SIALT3253-250G
SIALT3253-5KG
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012590 CAS-Nummer: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |