TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
93363-100G 93363-500G
SIAL93363-100GEA 165 EUR
SIAL93363-100G SIAL93363-500G
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012590
CAS-Nummer: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM