TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08219.1000
1.08219.9010
1.08219.9012
1.08219.1000EA
622
EUR
1.08219.1000
1.08219.9010
1.08219.9012
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012590 CAS-Nummer: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |