Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M KOH (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
38070-1EA 38070-6X1EA
38070-1EAEA 49.92 EUR
38070-1EA 38070-6X1EA
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M KOH (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Concentrate for 1L standard solution
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN-Nummer: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective