L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
22241256-100G
22241256-1KG
MOLE22241256-100GEA
115
EUR
MOLE22241256-100G
MOLE22241256-1KG
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065606 CAS-Nummer: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |