Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
2218.1 2218.2
ROTH2218.1EA 14.6 EUR
ROTH2218.1 ROTH2218.2
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6