Hydrazin-Hydrat 80% ≥80% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04604.9055 8.04604.0250 8.04604.1000
8.04604.9055EA 0 EUR
8.04604.9055 MERC8.04604.0250 MERC8.04604.1000
Hydrazin-Hydrat 80% ≥80% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hydrazin-Hydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149931
CAS-Nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN-Nummer: 2030
ADR: 8 (6.1),II