Ammoniaklösung 25% ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
87903.AK 87903.AU
87903.AKEA 155 EUR
87903.AK 87903.AU
Ammoniaklösung 25% ≥99,99% (Metall-Basis)
Ammoniaklösung
Purity: 99.99% CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.91 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 UN No.: 2672 MDL No.: MFCD00066650
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,91
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN-Nummer: 2672
ADR: 8,III
Merck Index: 14,494