Ammoniaklösung 25% in Wasser, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
255210025 255210010 255210100
ACRO255210025EA 73.5 EUR
ACRO255210025 ACRO255210010 ACRO255210100
Ammoniaklösung 25% in Wasser, reinst
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011418
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN-Nummer: 2672
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl ≥25 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm