Ammoniaklösung 20%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
21180.242EA 32.4 EUR
21180.242 21180.297 21180.366 21180.446
Ammoniaklösung 20%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN-Nummer: 2672
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm