Tetraethylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetrylammonium hydroxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
8.22149.0250EA 71.5 EUR
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
Tetraethylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
Molekulargewicht: 147.26 g/mol
Dichte: 0.865
MDL Number: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN-Nummer: 3267
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09342
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)