Tetrabutylammoniumfluorid 75% ≥75%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
361399-100G 361399-25G 361399-500G
SIAL361399-100GEA 114 EUR
SIAL361399-100G SIAL361399-25G SIAL361399-500G
Tetrabutylammoniumfluorid 75% ≥75%, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel: C₁₆H₃₆FN
MDL Number: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2