ortho-Phosphorsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P5811-100G P5811-500G
SIALP5811-100GEA 51.5 EUR
SIALP5811-100G SIALP5811-500G
ortho-Phosphorsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN-Nummer: 1805
ADR: 8,III