Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
279480010 279480025
ACRO279480010EA 119 EUR
ACRO279480010 ACRO279480025
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
MDL Number: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN-Nummer: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 9.5 to 10.5 g/l Ag2SO4 in H2SO4 95-97%