Silbernitrat standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
35597.AP
35597.K2
35597.APEA
761
EUR
35597.AP
35597.K2
Silbernitrat standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Silbernitrat
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003414
Formel:
AgNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN-Nummer: 3264 ADR: 8,II |