Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
190474MEA 116 EUR
190474M 190475N
Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP volumetrische Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN-Nummer: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.3 % accuracy) 0,0995-0,1005 mol/l
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP Passes test