Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7210.1000EA 0 EUR
7210.1000 7210.2500
Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Iod
Formel: I₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3264
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.0997 - 0.1003