Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
E525-100MLEA
107
EUR
E525-100ML
E525-500ML
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die Biotechnologie
Magnesium chloride
Ein Reagenz für die Vorbereitung von kompetenten Zellen für die Transformation.
- Nuclease - none detected
Formel:
MgCl₂ Molekulargewicht: 95.21 g/mol Siedepunkt: 1412 Schmelzpunkt: 715 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Spezifikation Testergebnisse
Conductivity (1:100) @25 °C | 2000 – 2400 µmhos |
Identification | PASS |
Insolubles | 0.005 % |
Nuclease | NONE |