Salzsäure 5% (v/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
43335.K2 43335.K7 43335.AP
43335.K2EA 36.9 EUR
43335.K2 43335.K7 43335.AP
Salzsäure 5% (v/v) in wässriger Lösung
Salzsäure
Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 III