Salzsäure 37% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
320331-500ML
320331-6X500ML
320331-500MLEA
99.15
EUR
320331-500ML
320331-6X500ML
Salzsäure 37% ACS, Fluka™
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Siedepunkt: 42 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1.190 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 36.5 - 38.0 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 5 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Vapor Pressure | 3.23 psi ( 21.1 °C) |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
Vapor Density | 1.3 (vs air) |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 1 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 1 ppm |
Bromide (Br) | Max. 50 ppm |
Free chlorine (Cl) | Max. 1 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 1 ppm |
Sulfite (SO₃) | Max. 1 ppm |
APHA | Max. 10 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...