Bariumchlorid standardisierte Lösung 0.5 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
35583.K2 35583.K7
35583.K2EA 96.1 EUR
35583.K2 35583.K7
Bariumchlorid standardisierte Lösung 0.5 N in wässriger Lösung
Barium chloride
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formel: BaCl₂
Molekulargewicht: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: 963
Dichte: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN-Nummer: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998