Salzsäure 32%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
X896.1 X896.2
ROTHX896.1EA 23.2 EUR
ROTHX896.1 ROTHX896.2
Salzsäure 32%
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II