Salzsäure 32%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
P074.1 P074.2 P074.3 P074.4
ROTHP074.1EA 25.7 EUR
ROTHP074.1 ROTHP074.2 ROTHP074.3 ROTHP074.4
Salzsäure 32%
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II