Natriumhydroxid 0.2 M NaOH (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Caustic soda
343110-2L
343110-500ML
343110-2LEA
156.98
EUR
343110-2L
343110-500ML
Natriumhydroxid 0.2 M NaOH (0.2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN-Nummer: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 0.1900 - 0.2100 N |
Carbonate (as Na₂CO₃) | Max. 0.006 N |
Traceable to NIST SRM | effective |