Salzsäure 25%
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
X897.1
X897.2
ROTHX897.1EA
20.1
EUR
ROTHX897.1
ROTHX897.2
Salzsäure 25%
Salzsäure
Formel:
HCl Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...