Natriumhydroxid 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Caustic soda
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
319481-2LEA 82 EUR
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
Natriumhydroxid 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay titr. 0.095 - 0.105 mol/l
Carbonate (CO₃) Max. 0.0015 mol/l
Traceable to NIST SRM effective
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective