Salzsäure 10%
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
0710.1 0710.2 0710.3
ROTH0710.1EA 0 EUR
ROTH0710.1 ROTH0710.2 ROTH0710.3
Salzsäure 10%
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II