Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
31308.264EA 30.8 EUR
31308.264 31308.297
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Dieses Produkt kann sich während der Lagerung gelb-braun verfärben.
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN-Nummer: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed