Bromwasserstoff 47%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogen bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00306.0250 1.00306.1000
1.00306.0250EA 349 EUR
1.00306.0250 1.00306.1000
Bromwasserstoff 47%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Molekulargewicht: 80.91 g/mol
Siedepunkt: -66.7
Schmelzpunkt: -86
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN-Nummer: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material