Kaliumpermanganat 0.1 M KMnO4 (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
35201-2.5L 35201-4X2.5L
35201-2.5LEA 163.68 EUR
35201-2.5L 35201-4X2.5L
Kaliumpermanganat 0.1 M KMnO4 (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective