Salzsäure 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5610.1000EA
20.2
EUR
5610.1000
5610.9010
Salzsäure 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II |